Documentos Principais
SY3H5815F453
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
260.04
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrNO4/c1-4-6(8(11)12)2-5(9)3-7(4)10(13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
DXUUJILVHXQDCV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/16421.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/16421.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)