Documentos Principais
SY3H580D8993
Synthonix Corporation
tert-butyl 4-amino-2-azabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-2-azabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-12(13)6-4-9(14)5-7-12/h9H,4-8,13H2,1-3H3
chave InChI
LLZODIZNEBXFNN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59848.html
Pictogramas
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/59848.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)