Documentos Principais
SY3H3D682CA3
Synthonix Corporation
4-Oxocyclohexanecarbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
126.16
Número MDL:
Iupac Name
4-oxocyclohexanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
SFNKUFOBKQJUEB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/43715.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/43715.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)