Documentos Principais
SY3H3D6826A6
Synthonix Corporation
(7aR)-3-(Trichloromethyl)tetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-1(3H)-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.5
Número MDL:
Iupac Name
(7aR)-3-(trichloromethyl)tetrahydro-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-1-one
Inchi Code
1S/C7H8Cl3NO2/c8-7(9,10)6-11-3-1-2-4(11)5(12)13-6/h4,6H,1-3H2/t4-,6?/m1/s1
chave InChI
GWQBXRYSVSZLSL-NJXYFUOMSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/46144.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46144.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)