Documentos Principais
SY3H3D6823DB
Synthonix Corporation
2,3,5-Trichloroisonicotinic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.45
Número MDL:
Iupac Name
2,3,5-trichloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H2Cl3NO2/c7-2-1-10-5(9)4(8)3(2)6(11)12/h1H,(H,11,12)
chave InChI
TYMTYHMQJHSRIF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
https://synthonix.com/41747.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41747.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)