Documentos Principais
SY3H3D681AC0
Synthonix Corporation
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C9H8N4/c10-9-12-5-3-8(13-9)7-2-1-4-11-6-7/h1-6H,(H2,10,12,13)
chave InChI
LQHQKYWYKPLKCH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale reddish yellow
Product Link
https://synthonix.com/51442.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51442.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)