Documentos Principais
SY3H3D681737
Synthonix Corporation
(((2-Nitro-1,4-phenylene)bis(oxy))bis(methylene))dibenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
335.36
Número MDL:
Iupac Name
1,4-bis(benzyloxy)-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C20H17NO4/c22-21(23)19-13-18(24-14-16-7-3-1-4-8-16)11-12-20(19)25-15-17-9-5-2-6-10-17/h1-13H,14-15H2
chave InChI
QDZFMSSFDIBXED-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/59507.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59507.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)