Documentos Principais
SY3H3D681112
Synthonix Corporation
Methyl 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
305.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4'-(bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H13BrO2/c1-18-15(17)14-5-3-2-4-13(14)12-8-6-11(10-16)7-9-12/h2-9H,10H2,1H3
chave InChI
RMXGTMRDXKUUDJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow - Orange
Product Link
https://synthonix.com/58211.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58211.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)