Documentos Principais
SY3H3D680E84
Synthonix Corporation
N-Methylnaphthalen-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.22
Número MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C11H11N/c1-12-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8,12H,1H3
chave InChI
AKEYUWUEAXIBTF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Purple to brown or red-brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/54375.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54375.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)