Documentos Principais
SY3H3D680D3F
Synthonix Corporation
5-Methyl-2,2'-bipyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-9-5-6-11(13-8-9)10-4-2-3-7-12-10/h2-8H,1H3
chave InChI
LECLRDWVJRSFSE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/54262.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/54262.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)