Documentos Principais
SY3H3D680C9C
Synthonix Corporation
Methyl (4-cyanophenyl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
175.19
Número MDL:
Iupac Name
methyl (4-cyanophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)6-8-2-4-9(7-11)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
OHTZXQYRHDVXLJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/53925.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53925.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)