Documentos Principais
SY3H3D6805F3
Synthonix Corporation
Methyl 2-methoxy-6-methylbenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.2
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-methoxy-6-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-5-4-6-8(12-2)9(7)10(11)13-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
SWZOXFSVZHAWQN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/52831.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52831.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)