Documentos Principais
SY3H3D6804A9
Synthonix Corporation
Methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
247.06
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-13-9(12)4-6-2-3-7(10)5-8(6)11/h2-3,5H,4H2,1H3
chave InChI
QBGQCRUYARHQGO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/51586.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51586.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)