Documentos Principais
SY3H3D68044E
Synthonix Corporation
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.15
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H7FO3/c1-13-9(12)6-2-3-7(5-11)8(10)4-6/h2-5H,1H3
chave InChI
GJYBURAJRAHKAW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/51286.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51286.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)