Documentos Principais
SY3H3D6803C5
Synthonix Corporation
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Iupac Name
N-(3-methoxyphenyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-10(2)8-5-4-6-9(7-8)11-3/h4-7H,1-3H3
chave InChI
MOYHVSKDHLMMPS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Very pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/50347.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50347.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)