Documentos Principais
SY3H3D6803BA
Synthonix Corporation
(5-Methoxy-2-methylphenyl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Iupac Name
(5-methoxy-2-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-7-3-4-9(11-2)5-8(7)6-10/h3-5,10H,6H2,1-2H3
chave InChI
XJUWMWGTOQVFMH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/50289.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50289.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)