Documentos Principais
SY3H3D6802F9
Synthonix Corporation
2-(Methylamino)benzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
135.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(methylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO/c1-9-8-5-3-2-4-7(8)6-10/h2-6,9H,1H3
chave InChI
LIZGLUQDMOJDMM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49260.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49260.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)