Documentos Principais
SY3H3D6802D7
Synthonix Corporation
3-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.15
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-5-4-6(12)2-3-7(5)13-8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
chave InChI
XUHCPLRDLVPBFX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49057.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49057.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)