Documentos Principais
SY3H3D67FDC7
Synthonix Corporation
Methyl 3,4,5-trifluorobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.12
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3,4,5-trifluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
NBBPHMUHCCIOJQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/47787.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47787.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)