Documentos Principais
SY3H3D67FC37
Synthonix Corporation
Methyl 2,2-dimethylacetoacetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
144.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-5(8)7(2,3)6(9)10-4/h1-4H3
chave InChI
LVSDLZIEHYYLTC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43815.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43815.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)