Documentos Principais
SY3H3D67FC05
Synthonix Corporation
Magnesium(II) 2-Ethylbutyrate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
254.61
Número MDL:
Iupac Name
magnesium bis(2-ethylbutanoate)
Inchi Code
1S/2C6H12O2.Mg/c2*1-3-5(4-2)6(7)8;/h2*5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
chave InChI
JOADGALWHMAAKM-UHFFFAOYSA-L
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/43580.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43580.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)