Documentos Principais
SY3H3D67F528
Synthonix Corporation
3-Iodo-4-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
285.51
Número MDL:
Iupac Name
3-iodo-4-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8INO.ClH/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8;/h2-4H,9H2,1H3;1H
chave InChI
SLPNYLFTKXGWMH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-brown to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/46231.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46231.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)