Documentos Principais
SY3H3D67F3DC
Synthonix Corporation
N,N'''-1,6-Hexanediylbis(N'-cyanoguanidine)
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
250.31
Número MDL:
Iupac Name
N-cyano-N'-[6-(N'-cyanocarbamimidamido)hexyl]guanidine
Inchi Code
1S/C10H18N8/c11-7-17-9(13)15-5-3-1-2-4-6-16-10(14)18-8-12/h1-6H2,(H3,13,15,17)(H3,14,16,18)
chave InChI
YXZZOMVBHPCKMM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/53261.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/53261.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)