Documentos Principais
SY3H3D67E641
Synthonix Corporation
(4-Fluorophenyl)(p-tolyl)methanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.24
Número MDL:
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(4-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11FO/c1-10-2-4-11(5-3-10)14(16)12-6-8-13(15)9-7-12/h2-9H,1H3
chave InChI
SLMBDAUYJQQTRF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/57541.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57541.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)