Documentos Principais
SY3H3D67E4AC
Synthonix Corporation
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7F4N/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
chave InChI
FCYVKQRWNQRCFE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
0.96
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/48435.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48435.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)