Documentos Principais
SY3H3D67E429
Synthonix Corporation
3-Fluorophthalonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
146.12
Número MDL:
Iupac Name
3-fluorophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H3FN2/c9-8-3-1-2-6(4-10)7(8)5-11/h1-3H
chave InChI
SAPTYURANIHAPE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47254.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47254.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)