Documentos Principais
SY3H3D67E418
Synthonix Corporation
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9FN2O.ClH/c1-11-5-2-3-7(10-9)6(8)4-5;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
chave InChI
IRCLVUNYLCCMEX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46569.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46569.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)