Documentos Principais
SY3H3D67DC77
Synthonix Corporation
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.21
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N4O2/c1-2-14-8(13)7-11-10-6-5-9-3-4-12(6)7/h9H,2-5H2,1H3
chave InChI
LTINTLJABVYOMC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7672.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7672.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)