Documentos Principais
SY3H3D67DA00
Synthonix Corporation
Ethyl 1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18O4/c1-2-13-10(12)9-3-5-11(6-4-9)14-7-8-15-11/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
UXXWGBLTOSRBAY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/55024.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55024.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)