Documentos Principais
SY3H3D67D981
Synthonix Corporation
1-Ethynyl-4-isopropylbenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
144.22
Número MDL:
Iupac Name
1-ethynyl-4-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C11H12/c1-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)3/h1,5-9H,2-3H3
chave InChI
CODCGGILXPHCLE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54481.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54481.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)