Documentos Principais
SY3H3D67D356
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloropicolinate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.61
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)7-5-6(9)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
MXEIFGRJRCYUDJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or semi-solid
Product Link
https://synthonix.com/48934.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48934.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)