Documentos Principais
SY3H3D67D355
Synthonix Corporation
Ethyl 6-bromopyridine-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
230.06
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-7(9)10-6/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
OONBOXSIWCBAHZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/48924.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48924.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)