Documentos Principais
SY3H3D67D309
Synthonix Corporation
2-(Ethylthio)aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.25
Número MDL:
Iupac Name
2-(ethylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NS/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
chave InChI
OXFMPJRLJLBBRQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to red liquid
Product Link
https://synthonix.com/46939.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)