Documentos Principais
SY3H3D67D2A1
Synthonix Corporation
Ethyl 5-bromofuran-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.03
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-furoate
Inchi Code
1S/C7H7BrO3/c1-2-10-7(9)5-3-4-6(8)11-5/h3-4H,2H2,1H3
chave InChI
GVAPLPBPJARJEY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/45937.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45937.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)