Documentos Principais
SY3H3D67D27B
Synthonix Corporation
Ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Inchi Code
1S/C7H14O3/c1-4-10-6(9)7(2,3)5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
JBDMHPJPFPMZLI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43892.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43892.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)