Documentos Principais
SY3H3D67CE53
Synthonix Corporation
N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.27
Número MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl(1-naphthyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H15N/c1-14(2)10-12-8-5-7-11-6-3-4-9-13(11)12/h3-9H,10H2,1-2H3
chave InChI
PTKSORMJFKONON-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to dark yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/56892.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56892.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)