Documentos Principais
SY3H3D67C440
Synthonix Corporation
2-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.16
Número MDL:
Iupac Name
[2-(difluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7F2NO/c10-9(11)13-8-4-2-1-3-7(8)5-6-12/h1-4,9H,5H2
chave InChI
KAVMQGLPFAEOLH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/51242.html
Pictogramas
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/51242.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)