Documentos Principais
SY3H3D67C349
Synthonix Corporation
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.7
Número MDL:
Iupac Name
N~1~,N~2~-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2.ClH/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2;/h7-10H,3-6H2,1-2H3;1H
chave InChI
GXPODRSSEXQIOK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49589.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49589.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)