Documentos Principais
SY3H3D67C026
Synthonix Corporation
((Difluoroiodomethyl)sulfonyl)benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
318.08
Número MDL:
Iupac Name
((difluoroiodomethyl)sulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H5F2IO2S/c8-7(9,10)13(11,12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
LIPDDCLPIKKOTB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45103.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45103.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)