Documentos Principais
SY3H3D67BBB4
Synthonix Corporation
3,5-Dibromobenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
260.92
Número MDL:
Iupac Name
3,5-dibromobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3Br2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
chave InChI
QUJGDNCWTBTBQD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or white to yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/44089.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44089.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)