Documentos Principais
SY3H3D67B86A
Synthonix Corporation
2-Chloro-4,6-diphenylpyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
266.73
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4,6-diphenylpyrimidine
Inchi Code
1S/C16H11ClN2/c17-16-18-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(19-16)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
chave InChI
QNGVEVOZKYHNGL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/58566.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58566.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)