Documentos Principais
SY3H3D67AE0A
Synthonix Corporation
4-Chloroquinolin-8-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.62
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-8-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-7-4-5-12-9-6(7)2-1-3-8(9)11/h1-5H,11H2
chave InChI
GGVFMKZFUXGDMK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/51070.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51070.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)