Documentos Principais
SY3H3D67ACC8
Synthonix Corporation
1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.59
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5(11)7-3-2-6(10)4-8(7)9/h2-4H,1H3
chave InChI
CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/48277.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48277.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)