Documentos Principais
SY3H3D67A608
Synthonix Corporation
5-Chloroisophthalic Acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.58
Número MDL:
Iupac Name
5-chloroisophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
PLPFTLXIQQYOMW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/47821.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/47821.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)