Documentos Principais
SY3H3D67A52C
Synthonix Corporation
(2-Chloro-4-methylphenyl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
155.63
Número MDL:
Iupac Name
(2-chloro-4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-4H,5,10H2,1H3
chave InChI
WPPROWZRWXCTSA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46753.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46753.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)