Documentos Principais
SY3H3D67A4F8
Synthonix Corporation
3-Chloro-2-methoxy-5-methylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.6
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-methoxy-5-methylpyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-5-3-6(8)7(10-2)9-4-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
LFARIUPULFMTQM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/46202.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46202.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)