Documentos Principais
SY3H3D679047
Synthonix Corporation
tert-Butyl (2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
293.36
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 2-{2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy}ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H27NO6/c1-13(2,3)20-12(16)14-4-6-17-8-10-19-11-9-18-7-5-15/h15H,4-11H2,1-3H3,(H,14,16)
chave InChI
XKKDQIAPTPFIGW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/57288.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57288.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)