Documentos Principais
SY3H3D678F1B
Synthonix Corporation
(4-Bromophenyl)(4-nitrophenyl)sulfane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
310.17
Número MDL:
Iupac Name
1-[(4-bromophenyl)sulfanyl]-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C12H8BrNO2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17-12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H
chave InChI
XWPBPDJTKDECOY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/56445.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56445.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)