Documentos Principais
SY3H3D678E89
Synthonix Corporation
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-tert-butylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-9(13)10-6-5-7-11(8-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
chave InChI
TVEGMYYTIFLVAP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/56080.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56080.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)