Documentos Principais
SY3H3D678D98
Synthonix Corporation
(R)-tert-Butyl 2-(2-hydroxyethyl)morpholine-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2R)-2-(2-hydroxyethyl)-4-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(14)12-5-7-15-9(8-12)4-6-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3/t9-/m1/s1
chave InChI
VUDVZUAUPOAVLM-SECBINFHSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/55104.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55104.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)